Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamin, 99 %
Produktkod. 10645732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645732 500 g Plastflaska 500g
10376840 100 g Plastflaska 100g
10328843 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645732 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 119955000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3820.00 SEK
    3396.65 SEK / 500g
    Save 423.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Glutamine
Smältpunkt 185,0 °C
Namnnotering 99%
pH 4 till 6 (2,5 % soln vid 25 °C)
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,2% max. (105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Specifik rotation +31,5° till +33° (20 °C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfat Max 200 ppm.
Merck Index 15, 4507
Transmittans 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 35 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i metanol, etanol, eter, bensen, aceton, etylacetat, kloroform, löslig i mineralsyror, löslig i etanol: 46 μg/100 ml (25 °C), löslig i metanol: 3,5 mg/100 ml (2
Kvantitet 500 g
Formel vikt 146.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.