Läs mer
L-Glutamin, 99 %
Produktkod. 11492277
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492277 250 g 250g
11482277 50 g 50g
11472277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14201.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.10 SEK
    1238.65 SEK / 250g
    Save 296.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Involverad i många metabola processer och reglerar syra-bas-balansen i njurarna. Det är en viktig aminosyra för inkorporeringen av ammoniumjoner i biomolekyler. Det är en viktig komponent i odlingsmedia som fungerar som en viktig energikälla för celler i odling. | CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
L-Glutamin är involverat i många metaboliska processer och reglerar syra-basbalansen i njuren. Det är en viktig aminosyra för inkorporering av ammoniumjoner i biomolekyler. Det är en viktig komponent i odlingsmedier som fungerar som en viktig energikälla för celler i odling. Som en komponent i oralt tillskott är det användbart för patienter som har långt framskridna stadier av cancer att vända kakexi (dvs. muskelförtvining). Det används också för ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), ett urintillstånd som kallas cystinuri, sicklecellanemi och för att stödja alkoholabstinens. Den hittar tillämpningar hos patienter med HIV (AIDS) för att förhindra viktminskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Glutamin är involverat i många metabola processer och reglerar syra-basbalansen i njuren. Det är en viktig aminosyra för inkorporering av ammoniumjoner i biomolekyler. Det är en viktig komponent i odlingsmedier som fungerar som en viktig energikälla för celler i odling. Som en komponent i oralt tillskott är det användbart för patienter som har långt framskridna stadier av cancer att vända kakexi (dvs. muskelförtvining). Det används också för ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), ett urintillstånd som kallas cystinuri, sicklecellanemi och för att stödja alkoholabstinens. Den hittar tillämpningar hos patienter med HIV (AIDS) för att förhindra viktminskning.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol. Olösligt i metanol, eter, bensen, aceton, etylacetat och kloroform.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med fukt och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
Smältpunkt 185 °C (dekomposition)
Förpackning Plastflaska
Beilstein 1723797
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol. Olöslig i metanol, eter, bensen, aceton, etylacetat och kloroform.
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-karbamoylbutansyra
Kvantitet 250 g
Formel vikt 146.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.