Läs mer
L-Glutamine-amide-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamine-amide-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i7+1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 147.0662 |
| Frakt skick | Room Temperature |