Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-glutamin, cellkulturreagens
Produktkod. 15453319
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453319 1 kg 1kg
15433319 25 g 25g
15443319 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453319 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60573.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
pH 5.0 till 6.0
Färg Vitt
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 146.14
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.