Läs mer
L-Glutamin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10030150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10030150 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10030150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0514/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Specifikationer
Smältpunkt 185 °C
CAS 56-85-9
pH 4.0 till 6.0
Färg Vitt
Molekylformel C5H10N2O3
Förpackning Pulverburk av plast
MDL-nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Kvantitet 250 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formel vikt 146,15 g/mol
Fysisk form Fast