Läs mer
L-Glutamine Methyl Ester di-Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamine Methyl Ester di-Hydrochloride |
| CAS | 32668-14-7 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O3 . 2[HCl] |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | L-Glutamine Methyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3.2ClH/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9;;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H2,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)N |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.093 |
| Formel vikt | 232.038 |