Läs mer
L-Glutamin, Mikromol™
Produktkod. 17969454
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17969454 250 mg
1 options
Produktkod. 17969454 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0169.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
CAS 56-85-9
Analyt- eller komponentnamn L-Glutamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H10 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, L-Glutamic acid gamma-amide, gamma-Glutamine, Asparagine Monohydrate Impurity E, Aspartic Acid Impurity F, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity G, Asparagine Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146,0691 g/mol