Läs mer
L-glutamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 17807496 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17807496 25 g
1 options
Produktkod. 17807496 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210180625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 25g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Deltar i syra-basreglering in vivo. L-glutamin, MP Biomedicals är en avgörande komponent i odlingsmedier och fungerar som en viktig energikälla för celler i odling. Det är den oladdade, amiderade analogen av L-glutaminsyra, en aminosyra som är viktig för
L-Glutamin är mycket stabilt som torrt pulver och som fryst lösning. I flytande media eller stamlösningar bryts emellertid L-glutamin ned relativt snabbt. Optimal cellprestanda kräver vanligtvis tillskott av mediet med L-glutamin före användning.
  • L-glutamin tillsätts för optimal cellprestanda i en kultur
  • Användningen av glutamin under kolsvältförhållanden av odlade Saccharomyces cerevisiae och dess relation till den cytoplasmatiska avdelningen av transkriptionsaktivatorn Gln3 har studerats
  • Användningen av glutamin i odlade råttöar för att undersöka a-ketoisokaproatoxidation har undersökts
Specifikationer
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
MDL-nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-karbamoylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Kvantitet 25 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formel vikt 146.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver