Läs mer
L-glutamin, MP Biomedicals
Produktkod. 11394249 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394249 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11394249 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210180691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6685.00 SEK
    6367.96 SEK / 1kg
    Save 317.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Högrenhet pulver för användning i forskningsapplikationer.
  • L-glutamin är en essentiell aminosyra, som fungerar som en viktig energikälla för celler i kultur
  • L-glutamin tillsätts för optimal cellprestanda i ett odlingsmedium
  • Användningen av glutamin under kolsvältförhållanden av odlade Saccharomyces cerevisiae och dess relation till den cytoplasmatiska avdelningen av transkriptionsaktivatorn Gln3 har studerats
  • Användningen av glutamin i odlade råttöar för att undersöka a-ketoisokaproatoxidation har undersökts
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-GLUTAMINE
Smältpunkt 185 °C (litteratur)
CAS 56-85-9
Färg Vitt
Molekylformel C5H10N2O3
Linjär formel C5H10N2O3
MDL-nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formel vikt 146.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver