Läs mer
L-glutamin, MP Biomedicals
Produktkod. 11464795 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464795 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11464795 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091680149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 100ml
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
200 mM lösning Skickas fryst i torris
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
MDL-nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-karbamoylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Kvantitet 100 mL
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Kvalitet Cellkultur