Läs mer
Sartorius L-glutaminlösning 200 mM
Produktkod. 31908502 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908502 100 mL
31908496 500 mL
31908356 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31908502 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 030201B
 Begränsad artikel
I lager
L-glutamin är ett essentiellt aminosyratillsatsmedel för cellodlingsmedier som stödjer kvävelagring och överföring till celler i odling.
  • Glutamin är också en av de mest lättillgängliga aminosyrorna för användning som energikälla när glukosnivåerna är låga och energibehovet högt, särskilt för snabbt prolifererande celltyper eller celler som odlats under hypoxiska förhållanden, där glukosmetabolismen är mindre effektiv.
  • Vid temperaturer över 4 °C bryts L-glutamin i cellkulturmedier icke-enzymatiskt ner.
  • Denna korta halveringstid kräver att L-glutamin tillsätts till nyberedt medium precis innan användning.
Specifikationer
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp L-glutamin
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Hold (Håll)
Kvantitet 100 mL