Läs mer
L-glutamin tert-butylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15450809
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450809 5 g 5g
15498556 250 mg 250mg
15440809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63868.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 39741-62-3 | C9H19ClN2O3 | 238,71 g/mol
Reaktant i syntesen av rhenium-glutaminkonjugat. Det används främst inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant i syntesen av rhenium-glutaminkonjugat. Det används främst inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Löslighet Löslig 0,3 gram
i 2 ml vattenklar lösning.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39741-62-3
Molekylformel C9H19ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 238.71
MDL-nummer MFCD00039081
InChI-nyckel ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 15602445
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Löslighetsinformation Löslig 0,3 gram i 2 ml klar vattenlösning.
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoat; hydroklorid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.71
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.