Läs mer
L-glutamin tert-butylesterhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39741-62-3 |
| Molekylformel | C9H19ClN2O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | L-Glutamine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N)CCC(N)=O.Cl |
| IUPAC-namn | tert-butyl L-glutaminat hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.71 |
| Formel vikt | 238.11 |