Läs mer
L-Glutamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 146.0691 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Rumstemperatur |