Läs mer
L-glutamin, USP - FCC, J.T. Baker™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| Molekylformel | C5H10N2O3 |
| Förpackning | Poly flaska |
| MDL-nummer | MFCD00008044 |
| Synonym | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| InChI-nyckel | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| LEDER | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.15 |
| Visa mer |