Läs mer
L-glutamin, USP Kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11408382 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408382 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11408382 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219960890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4785.00 SEK
    4556.88 SEK / 500g
    Save 228.12 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid; L-Glutamic acid 5-amide
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-karbamoylbutansyra
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine, USP
Smältpunkt 185,5 °C
pH 5 till 6 (vid 14,6 g/L, 25 °C)
Färg Vitt
Beilstein 1723797
Densitet 1,364 g/cm3
Kvantitet 500 g
Optisk rotation (40 mg/ml vattenlösning (vid 20 °C) +6,3° till +7,3°)
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver
Endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.