Läs mer
γ-L-Glutamyl-L-alanine, MedChemExpress
Beskrivning
γ-L-Glutamyl-L-alanine, composed of gamma-glutamate and alanine, is a proteolytic breakdown product of larger proteins.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | γ-L-Glutamyl-L-alanine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5875-41-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H14N2O5 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (229.14 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | OC([C@@H](N)CCC(N[C@@H](C)C(O)=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.21 |
| Visa mer |