Läs mer
γ-L-Glutamyl-p-nitroanilide, Hydrochloride, Fisher BioReagents
Beskrivning
γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride is a water soluble form of GPNA suitable for use as substrate for γ-glutamyl transpeptidase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride |
| Färg | Beige |
| Förpackning | Amber Glass |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 303.7 |
| Fysisk form | Powder or Solid |