missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

γ-L-Glutamyl-p-nitroanilide, Hydrochloride, Fisher BioReagents

Produktkod. p-26085
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
25g
500mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10450565

Brand: Fisher BioReagents BP2656500

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride is a water soluble form of GPNA suitable for use as substrate for γ-glutamyl transpeptidase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67953-08-6
Molekylformel C11H14ClN3O5
Molekylvikt (g/mol) 303.70
MDL-nummer MFCD00039054
InChI-nyckel WMRCHNNHOJNRSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-l-glutamyl-p-nitroanilide, n-4-nitrophenyl-l-glutamine monohydrochloride, l-2-amino-4'-nitroglutaranilic acid hydrochloride, 2-amino-4-4-nitrophenyl carbamoyl butanoic acid hydrochloride, l-, a-glutamyl-p-nitroanilide, l-glutamic acid, a-p-nitroanilide hydrochloride, l-glutamic acid gamma-p-nitroanilide hydrochlori, l-glutamic acid gamma-p-nitroanilide hydrochloride, gamma-glutamyl transpeptidase substrate
IUPAC-namn N-(3-carbamoyl-1-carboxypropyl)-4-nitroanilinium chloride
LEDER [Cl-].NC(=O)CCC([NH2+]C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride
Färg Beige
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 303.7
Fysisk form Powder or Solid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.