Läs mer
γ-L-glutamyl-p-nitroanilidhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498121 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498121 10 g 10g
11478121 1 g 1g
11488121 5 g 5g
11408131 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498121 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215149510
Löslig i vatten (5mg/ml - klar, ljusgul lösning) eller 0,1N HCl (1% vikt/volym - klar, gulaktig lösning); löslig i metanol (100 mg/ml med lätt värme och konstant omrörning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67953-08-6
Molekylformel C11H14ClN3O5
Molekylvikt (g/mol) 303.70
MDL-nummer MFCD00039054
InChI-nyckel WMRCHNNHOJNRSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-l-glutamyl-p-nitroanilide, n-4-nitrophenyl-l-glutamine monohydrochloride, l-2-amino-4'-nitroglutaranilic acid hydrochloride, 2-amino-4-4-nitrophenyl carbamoyl butanoic acid hydrochloride, l-, a-glutamyl-p-nitroanilide, l-glutamic acid, a-p-nitroanilide hydrochloride, l-glutamic acid gamma-p-nitroanilide hydrochlori, l-glutamic acid gamma-p-nitroanilide hydrochloride, gamma-glutamyl transpeptidase substrate
IUPAC-namn N-(3-karbamoyl-1-karboxipropyl)-4-nitroaniliniumklorid
LEDER [Cl-].NC(=O)CCC([NH2+]C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-L-Glutamyl-p-nitroanilide Hydrochloride
Färg Beige
Kvantitet 10 g
Formel vikt 303.7
Fysisk form Pulver