Läs mer
L(-)-Glutathione, oxidized, 98%
Produktkod. 10722895 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
Produktkod. 10722895
Brand: Thermo Scientific Acros 320220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27025-41-8
Molekylformel C20H32N6O12S2
Molekylvikt (g/mol) 612.63
MDL-nummer MFCD00150701
InChI-nyckel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC-namn 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-karboxibutanamido)-2-[(karboximetyl)karbamoyl]etyl]disulfanyl}-1-[(karboximetyl)karbamoyl]etyl)karbamoyl]smörsyra
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Glutathione, oxidized
Namnnotering 98%
Smältpunkt 178.0°C
Färg Vitt
Tändningsrester 0.5% max. (800°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, IV, 3168
Merck Index 15, 4511
Specifikt rotationsförhållande −99.00 (20.00°C c=4,water)
Specifik rotation − 99.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 612.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.