Läs mer
L(-)-glutation, oxiderat hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10022001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10022001 1 g Glasflaska 1g
10683342 5 g Glasflaska 5g
10697744 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10022001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343840010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27025-41-8
Molekylformel C20H32N6O12S2
Molekylvikt (g/mol) 612.63
MDL-nummer MFCD00150701
InChI-nyckel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-karboxibutanoyl]amino]-3-(karboximetylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(karboximetylamino)-1-oxopropan-5-ylsyra]opentano]
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Glutathione, oxidized hydrate
Smältpunkt 178.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4511
Specifikt rotationsförhållande − 99.00 (20.00°C c=4,water)
Specifik rotation -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Formel vikt 612.64
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.