Läs mer
L-Glutathione, oxidized
Produktkod. 15415909
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15415909
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63715.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Fungerar som väteacceptor vid enzymatisk bestämning av NADP och NADPH
L-Glutation används som en väteacceptor vid enzymatisk bestämning av NADP och NADPH, den används för att reducera tillbaka till glutation (GSH) via det NADPH-beroende enzymet glutationreduktas. Förhållandet mellan GSH och GSSG används ofta för att mäta nivån av oxidativ stress i celler, med högre koncentrationer av GSSG som innebär mer oxidativ stress
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Glutation används som en väteacceptor vid enzymatisk bestämning av NADP och NADPH, den används för att reducera tillbaka till glutation (GSH) via det NADPH-beroende enzymet glutationreduktas. Förhållandet mellan GSH och GSSG används ofta för att mäta nivån av oxidativ stress i celler, med
högre koncentrationer av GSSG som innebär
mer oxidativ stress Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27025-41-8
Molekylformel C20H32N6O12S2
Molekylvikt (g/mol) 612.63
MDL-nummer MFCD00150701
InChI-nyckel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-karboxibutanoyl]amino]-3-(karboximetylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(karboximetylamino)-1-oxopropan-5-ylsyra]opentano]
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutathione, oxidized
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1718700
Merck Index 14,4475
Löslighetsinformation Soluble in water,DMF,and ethanol.
Optisk rotation −105° (c=2 in Water)
Formel vikt 612.64
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.