Läs mer
L-Glutathion, reducerad, 97 %
Beskrivning
L-Glutation används vid behandling av lungsjukdomar för patienter som är HIV-positiva. Det skyddar cancercellerna genom att ge resistens mot kemoterapeutiska läkemedel. Det är involverat i många aspekter av metabolism inklusive transport av g-glutanylaminosyror och reduktiv klyvning av disulfidbindningar. Som en antioxidant förhindrar den skador på viktiga cellulära komponenter som uppstår på grund av reaktiva syrearter som fria radikaler och peroxid. Det används också för att minska koncentrationerna av inflammatoriska cytokiner (IL-6, IL-18) samt för att öka nivån av Ca 2+ -joner i serum. Det används också i vitvinsproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
, dimetylformamid, etanol, fosfatbuffrad saltlösning, utspädd alkohol, flytande ammoniak och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutathione |
| Namnnotering | Minskad |
| Smältpunkt | ∽193 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1729812 |
| Merck Index | 14,4475 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylformamid, etanol, fosfat buffrad saltlösning, utspädd alkohol, flytande ammoniak och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 307.33 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.