Läs mer
L-Glutathion, reducerad, 97 %
Produktkod. 11479146
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479146 25 g 25g
11469146 5 g 5g
11489146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18014.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 70-18-8 | C10H17N3O6S | 307,321 g/mol
L-Glutation används vid behandling av lungsjukdomar för patienter som är HIV-positiva. Det skyddar cancercellerna genom att ge resistens mot kemoterapeutiska läkemedel. Det är involverat i många aspekter av metabolism inklusive transport av g-glutanylaminosyror och reduktiv klyvning av disulfidbindningar. Som en antioxidant förhindrar den skador på viktiga cellulära komponenter som uppstår på grund av reaktiva syrearter som fria radikaler och peroxid. Det används också för att minska koncentrationerna av inflammatoriska cytokiner (IL-6, IL-18) samt för att öka nivån av Ca 2+ -joner i serum. Det används också i vitvinsproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten
, dimetylformamid, etanol, fosfatbuffrad saltlösning, utspädd alkohol, flytande ammoniak och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-18-8
Molekylformel C10H17N3O6S
Molekylvikt (g/mol) 307.321
MDL-nummer MFCD00065939
InChI-nyckel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(karboximetylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutathione
Namnnotering Minskad
Smältpunkt ∽193 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 0.97
Kvantitet 25 g
Beilstein 1729812
Merck Index 14,4475
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylformamid, etanol, fosfat buffrad saltlösning, utspädd alkohol, flytande ammoniak och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 307.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.