Läs mer
L-Glycero-D-mannoheptose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glycero-D-mannoheptose |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| Formel vikt | 210.074 |