Läs mer
L-Glycero-D-mannoheptose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glycero-D-mannoheptose |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Formel vikt | 210.074 |