Läs mer
L-Gulono-1,4-lactone, MedChemExpress
Produktkod. 16493449
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16493449 1 g
1 options
Produktkod. 16493449 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW016628
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Gulono-1,4-lactone
CAS 1128-23-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10O6
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Formel vikt 178.14
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Crystals
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism