Läs mer
L-Gulono-1,4-lakton, TRC
Product Code. 30136670
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30136670 100 g
30136344 25 g
30007442 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136670 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG855000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1128-23-0
Molekylformel C6 H10 O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Synonym L-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, L- (8CI), Dihydroascorbic acid, L-Gulono-1,4-lactone, L-Gulono-γ-lactone, L-Gulonolactone, Reduced ascorbate, Reduced ascorbic acid, γ-Gulonolactone
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Gulono-1,4-lactone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formel vikt 178.0477
Procent renhet >95%