Läs mer
L-Gulose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Gulose |
| CAS | 6027-89-0 |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | L-(+)-Gulose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0634 |