Läs mer
L-Hexanoylcarnitine, MedChemExpress
Beskrivning
L-Hexanoylcarnitine is an acylcarnitine and is found to be associated with celiac disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Hexanoylcarnitine |
| CAS | 22671-29-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H25NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (128.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.34 |
| Formel vikt | 259.34 |
| Visa mer |