Läs mer
ʟ-Histidine, Millipore™
Produktkod. 10040940
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10040940 25 g 25g
10627082 100 g 100g
10290601 1 kg 1kg
10655341 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10040940 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1043510025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ʟ-Histidine
Smältpunkt 282°C (dec.) (lit.)
MDL-nummer MFCD00064315
Synonym His, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Kvantitet 25 g