Läs mer
Melford L-Histidin
Produktkod. 30018338
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018338 500 g
30018337 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018338 Leverantör Melford Leverantörsnummer H75040500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Pyrogenfri.
Pyrogenfri.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Kvantitet 500 g