Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98 %
Produktkod. 10464595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10464595 500 g Plastflaska 500g
10665602 25 g Plastflaska 25g
10104280 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10464595 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 166155000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Smältpunkt 282,0 °C
Ammonium Max 200 ppm.
pH 7,0 till 8,5 (2 % vattenlösning)
Färg Vit eller gul
Klorid Max 200 ppm.
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Främmande aminosyror 0,5% max. (TLC)
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 0,2% max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Plastflaska
Beilstein 25, 513
Specifik rotation +12.40
Sulfat Max 200 ppm.
Merck Index 15, 4758
Transmittans 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 41,6 g/L (25 c). Andra lösligheter: lösliga i mineralsyror, olösliga i organiska lösningsmedel
Specifikt rotationsförhållande +12,40° (20 °C c=11,6N HCl)
Kvantitet 500 g
Formel vikt 155.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver, Klumpigt Pulver eller Smält
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.