Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+%
Produktkod. 11438613
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438613 500 g 500g
11418613 25 g 25g
11428613 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438613 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10413.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4880.70 SEK
    3996.65 SEK / 500g
    Save 884.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
L-Histidin fungerar som en prekursor till histamin och en komponent i karnosin. Det används också inom medicin, fodertillsats, biokemisk forskning, kosttillskott. Det används i en näringsförstärkare, är aminosyravätskan infusion. Det kan användas vid behandling av magsår.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Histidin fungerar som en prekursor till histamin och en komponent i karnosin. Det används också inom medicin, fodertillsats, biokemisk forskning, kosttillskott. Det används i en näringsförstärkare, är aminosyravätskan infusion. Det kan användas vid behandling av magsår.
Löslighet Lösligt i vatten (15 mg/ml vid 20
C).°
Anmärkningar
Förvaras vid °4 C. Inkompatibelt med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Smältpunkt ∼281 °C (dekomposition)
pH 7.0 till 8
Analysprocentintervall >98%
Beilstein 4673585
Merck Index 14,4720
Löslighetsinformation Löslig i vatten (15 mg/ml vid 20 °C).
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Formel vikt 155.16
Optisk rotation −39° (c=5 i vatten)
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.