Läs mer
L-Histidin, 99+%, [fri bas], MP Biomedicals
Produktkod. 11451871 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451871 1 kg 1kg
11435212 100 g 100g
11445212 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451871 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219468491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15495.00 SEK
    14757.30 SEK / 1kg
    Save 737.70 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine, 99+%
Namnnotering Free Base
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 155.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Cellkultur