missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Histidin, 99+%, [fri bas], MP Biomedicals

Produktkod. p-2625370 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11435212

Brand: MP Biomedicals 0219468480

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Histidine, 99+%
Namnnotering Free Base
Kvantitet 100 g
Formel vikt 155.2
Kvalitet Cellkultur
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.