Läs mer
L-Histidin, fri bas,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11384419 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384419 25 g 25g
11394419 100 g 100g
11304429 500 g 500g
11314429 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11384419 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210195425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    514.11 SEK / 25g
    Save 147.89 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Prekursor för histamin genom verkan av histidin dekarboxylas
Chemical Identifiers
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 155.16
Fysisk form Kristallint pulver