Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Histidine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 155.16 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |