Läs mer
Melford L-Histidin HCl
Produktkod. 30018347
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018347 1 kg
1 options
Produktkod. 30018347 Leverantör Melford Leverantörsnummer H750801000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
L-Histidinhydrokloridmonohydrat är en förening som vanligtvis används inom biovetenskaplig forskning, särskilt inom biokemi och molekylärbiologi.
L-Histidinhydrokloridmonohydrat är en förening som vanligtvis används inom biovetenskaplig forskning, särskilt inom biokemi och molekylärbiologi. Det är hydrokloridsaltformen av L-histidin, en essentiell aminosyra som spelar avgörande roller i proteinsyntes, enzymkatalys och neurotransmittorreglering. Monohydrataspekten indikerar att den innehåller en molekyl vatten per molekyl av föreningen.
Inom forskning används L-Histidinhydrokloridmonohydrat ofta i cellodlingsmedia för att stödja celltillväxt och livsduglighet, såväl som i proteinrenings- och kristallisationsprocesser.
Dess tillgänglighet i en stabil, kristallin form gör den värdefull för experimentell reproducerbarhet och noggrannhet i olika biologiska analyser och undersökningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine HCl
CAS 5934-29-2
Molekylformel C6H9N3O2-HCl-H20
Kvantitet 1 kg