missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Histidine Hydrochloride Hydrate (13C6,15N3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Histidine-13C6-15N3 Monohydrochloride Monohydrate |
| CAS | 202468-43-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C6 H9 15N3 O2 . H2O . HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | L-Histidine-carboxy,α,β,2,4,5-13C6-N,1,3-15N3, hydrochloride, hydrate (1:1:1) (ACI), L-Histidine-13C6-15N3, monohydrochloride, monohydrate (9CI), L-Histidine-13C6-15N3 monohydrochloride monohydrate, 2-(Amino-15N)-3-(1H-imidazol-5-yl-2,4,5-13C3-1,3-15N2)propanoic-1,2,3-13C3 acid monohydrochloride monohydrate, L-Histidine Hydrochloride Hydrate (13C6,15N3) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;; |
| LEDER | O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-((2,4,5-^{13}C_{3},1,3-^{15}N_{2})1H-imidazol-4-yl)(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.56694 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?