Läs mer
L-Histidine Hydrochloride Hydrate (<5% D) (13C6, 97-99%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Histidine Hydrochloride Hydrate 13C6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;; |
| Formel vikt | 215.0768 |