Läs mer
L-Histidine hydrochloride monohydrate, 98%
Produktkod. p-143318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10761442
Brand: Thermo Scientific Acros 411730250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5934-29-2
Molekylformel C6H12ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.63
MDL-nummer MFCD00151027
InChI-nyckel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-4-yl)propansyrahydrathydroklorid
LEDER O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine hydrochloride monohydrate
Namnnotering 98%
Ammonium 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Andra aminosyror 0.5% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Beilstein 25, 513
Specifik rotation + 9.90
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 10, 4617
Sulfaterad ask 0.1% max.
Specifikt rotationsförhållande + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.