Läs mer
L-Histidine, MedChemExpress
Produktkod. 16422559
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16422559 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16422559 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0832
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
CAS 71-00-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H9N3O2
Löslighetsinformation H2O : 20.83 mg/mL (134.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Kvantitet 1 g
Formel vikt 155.15
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation