Läs mer
L-histidin metylesterdihydroklorid, TRC
Produktkod. 30396346
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30396346 25 g
1 options
Produktkod. 30396346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH45602025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 7389-87-9
Molekylformel C7H11N3O2 . 2(HCl)
Kvantitet 25 g
Synonym Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
LEDER Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
IUPAC-namn metyl(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoat; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 242.1
Formel vikt 241.0385