Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Histidinmonohydrokloridmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11418267
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418267 250 g 250g
11408267 50 g 50g
11448850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418267 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17627.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1947.39 SEK
    1748.65 SEK / 250g
    Save 198.74 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
L-Histidinmonohydrokloridmonohydrat, CAS # 5934-29-2, är en histidinprekursor genom histidindekarboxylas. | CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209,63 g/mol
L-Histidinmonohydrokloridmonohydrat används som en prekursor genom histidindekarboxylas. Det används också för att studera kulturerna av den humana T-lymfoblastiska leukemicellinjen, modulering av apoptos. Det används också för att förbättra biosyntesen av Lovastatin av odlad aspergillus terreus. Det används som en enda kvävekälla för att undersöka svärmning i Pseudomonas aeruginosa på agar. Det används som en komponent för att undvika risken att kontaminera bioprodukter med oavsiktliga virus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•L-Histidinmonohydrokloridmonohydrat är en histidinprekursor via histidindekarboxylas.
Ansökan
•Som en prekursor för histidin kan den användas för att förbättra biosyntyhesen av lovastatin av odlad Aspergillus terreus
• Det används som en enda kvävekälla för att undersöka svärmning i Pseudomonas aeruginosa på agar
• Det kan användas i laboratorieapplikationer som en komponent för att undvika risken att kontaminera bioprodukter med oavsiktliga virus
• Det används också för laboratoriestudier av kulturer av den mänskliga T-lymfoblastiska leukemicellinjen och modulering av apoptos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5934-29-2
Molekylformel C6H12ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.63
MDL-nummer MFCD00151027
InChI-nyckel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-4-yl)propansyrahydrathydroklorid
LEDER O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Smältpunkt ∽240 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 209,63 (191,62 Vattenfri)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.