Läs mer
L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, cellkulturreagens
Produktkod. 15410197
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410197 100 g 100g
15400197 10 g 10g
15420197 500 g 500g
15430197 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15410197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61465.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.60 SEK
    1128.65 SEK / 100g
    Save 278.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209,63 g/mol
L-Histidin används i cellodlingsmediaformuleringar som används vid biotillverkning. L-Histidin har använts för att studera kulturer av den humana T-lymfoblastiska leukemicellinjen MOLT-4 för att studera modulering av apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Histidin används i cellodlingsmediaformuleringar som används vid biotillverkning. L-Histidin har använts för att studera kulturer av den humana T-lymfoblastiska leukemicellinjen MOLT-4 för att studera modulering av apoptos.
Löslighet Lättlöslig
i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5934-29-2
Molekylformel C6H12ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.63
MDL-nummer MFCD00151027
InChI-nyckel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-4-yl)propansyrahydrathydroklorid
LEDER O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Smältpunkt ∽240 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten
Kvantitet 100 g
Formel vikt 209,63 (191,62 Vattenfri)
Optisk rotation +10° (c=5 i 5 N HCl)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.