Läs mer
L-Histidinmonohydrokloridmonohydrat, MP Biomedical
Produktkod. 11354429 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354429 1 kg 1kg
11324429 25 g 25g
11334429 100 g 100g
11344429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11354429 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210195791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7890.00 SEK
    7513.02 SEK / 1kg
    Save 376.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 5934-29-2
Molekylformel C6H12ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.63
MDL-nummer MFCD00151027
InChI-nyckel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-4-yl)propansyrahydrathydroklorid
LEDER O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 209.6
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Pulver