Läs mer
L-Histidine Monohydrochloride, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Produktkod. 13284004 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13284004 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 13284004 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208106
Antal Pris
1 4837.00 SEK / 1kg
6 4479.06 SEK / 1kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine Monohydrochloride
CAS 5934-29-2
Molekylformel C6H12ClN3O3
Förpackning Poly Bottle
MDL-nummer MFCD00151027
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
InChI-nyckel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
LEDER O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrate hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 209.63
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 165377
Formel vikt 209.63
Kvalitet FCC/Multi-Compendial