Läs mer
L-Histidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11374419 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374419 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11374419 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210195410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / 10g
    Save 17.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fungerar som en prekursor för histamin genom verkan av histidin dekarboxylas. L-Histidin, MP Biomedicals är en essentiell aminosyra med en basisk sidokedja som innehåller en imidazolgrupp. Den är hydrofil till sin karaktär. Det används vanligtvis i medieförberedelser
Histidin biosyntetiseras från ATP 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat (PRPP) och glutamin. I sin tur bryts histidin ned till glutamat av histidas, urokanas och imidazolonpropionas via bildningen av urokanat, 4-imidazolon 5-propionat och N-formiminoglutamat.
  • Har använts för att studera kulturer av den humana T-lymfoblastiska leukemicellinjen MOLT-4 för att studera modulering av apoptos
  • Har visat sig förbättra biosyntesen av lovastatin av odlad Aspergillus terreus
  • Används som en enda kvävekälla för att undersöka svärmning i Pseudomonas aeruginosa på agar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
MDL-nummer MFCD00064315
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Löslighetsinformation Löslig 50 mg/ml i 0,5 M HCl.
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 155.16
Kvantitet 10 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formel vikt 155.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Kristallint pulver